Läs mer
4-(Methoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate, 98+%
Produktkod. 11388445
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388445 1 g 1g
11398445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388445 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10474.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3662-78-0 | C9H7NO2S | 193.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3662-78-0
Molekylformel C9H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 193.22
MDL-nummer MFCD00041099
InChI-nyckel WIZODHILGBTPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 4-methoxycarbonylphenylisothiocyanate, 4-isothiocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-isothiocyanato-, methyl ester, acmc-20amez, #, 4-methoxycarbonyl phenylisothiocyanate, 4-methoxycarbonyl phenyl isothiocyanate
PubChem CID 138002
IUPAC-namn metyl-4-isotiocyanatobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Smältpunkt 46°C to 50°C
Odör Irritating
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2100504
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 193.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.