Läs mer
4-(metoxykarbonyl)fenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30467827
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30467827 5 g
1 options
Produktkod. 30467827 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2616755G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic Acid
CAS 99768-12-4
Molekylformel C8H9BO4
Kvantitet 5 g
Synonym (4-Carbomethoxyphenyl)boronic Acid, 4-Carbomethoxybenzeneboronic Acid, 4-Methoxycarbonylbenzeneboronic Acid, Methyl 4-Boronobenzoate, Methyl p-Boronobenzoate, p-(Methoxycarbonyl)boronic Acid, p-(Methoxycarbonyl)phenylboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC-namn (4-metoxykarbonylfenyl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 179.97
Formel vikt 180.0594