Läs mer
(4-metoxykarbonylbenzyl) triphenylfosfoniumklorid, 97 %
Produktkod. 11460337
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460337 1 g 1g
11470337 5 g 5g
11480337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21729.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1253-47-0 | C27H24ClO2P | 446,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1253-47-0
Molekylformel C27H24ClO2P
Molekylvikt (g/mol) 446.91
MDL-nummer MFCD02683069
InChI-nyckel NKKAHXNONUTMEY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methoxycarbonylbenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-methoxycarbonyl-benzyltriphenylphosphoniumchloride, 4-methoxycarbonyl benzyl triphenylphosphonium chloride, 4-carbomethoxybenzyl triphenylphosphonium chloride, methyl 4-triphenylphosphino methyl benzoate, chloride, acmc-1btgg, 4-methoxycarbonyl-benzyltriphenylphosphonium chloride, methyl alpha triphenylphosphonio-p-toluate chloride, 4-methoxycarbonyl-benzyl-triphenyl-phosphonium chloride
PubChem CID 18001058
IUPAC-namn (4-metoxikarbonylfenyl)metyltrifenylfosfaniumklorid
LEDER [Cl-].COC(=O)C1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride
Smältpunkt 230°C to 235°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 446.91
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.