missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methoxycarbonylmethyl-benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxycarbonylmethyl-benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 52787-14-1 |
| Molekylformel | C18 H35 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Dimethyl Homoterephthalate, Dimethyl p-(Carboxymethyl)benzoate, Homoterephthalic Acid Dimethyl Ester, Methyl 4-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzoate, Methyl 4-Methoxycarbonylphenylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17,20H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(=O)[C@@H](N)CO |
| IUPAC-namn | (E,2S)-2-amino-1-hydroxyoctadec-4-en-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.476 |
| Formel vikt | 297.267 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?