Läs mer
4'-metoxikalkon, 97%
Produktkod. 11304709
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304709 5 g 5g
11439687 25 g 25g
11449687 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11304709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22158.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 959-23-9 | C16H14O2 | 238,286 g/mol
4-metoxichalcon används som en prekursor för att framställa 3-(4-metoxi-fenyl)-3-morfolin-4-yl-1-fenyl-propan-1-on genom att reagera med morfolin i närvaro av heptaner som lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-metoxichalcon används som en prekursor för
att framställa 3-(4-metoxi-fenyl)-3-morfolin-4-yl-1-fenyl-propan-1-on genom att reagera med morfolin i närvaro av heptaner som lösningsmedel.
Löslighet
Löslig i diklormetan och metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 959-23-9
Molekylformel C16H14O2
Molekylvikt (g/mol) 238.286
MDL-nummer MFCD00008407
InChI-nyckel KJHHAPASNNVTSN-KPKJPENVSA-N
Synonym 4'-methoxychalcone, 2e-1-4-methoxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, 1-4-methoxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, chembl34398, 1-4-methoxyphenyl-3-phenyl-2-propen-1-one, e-1-4-methoxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, unii-bm45n45fiz, e-1-4-methoxy-phenyl-3-phenyl-propenone, 2-propen-1-one, 1-4-methoxyphenyl-3-phenyl-, 2e, 2-propen-1-one, 1-4-methoxyphenyl-3-phenyl
PubChem CID 641818
IUPAC-namn (E)-1-(4-metoxifenyl)-3-fenylprop-2-en-1-on
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methoxychalcone
Smältpunkt 101°C to 103°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 644640
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane and methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 238.29
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.