Läs mer
4-Metaxicinnaminsyra, 99 %
Produktkod. 15446618
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446618 25 g 25g
15495506 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60144.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 830-09-1 | C10H10O3 | 178,187 g/mol
Det utövar antihyperglykemisk/hypoglykemisk effekt genom att stimulera insulinutsöndringen från bukspottkörteln. Det skulle kunna utvecklas till ett nytt potentiellt terapeutiskt medel för typ 2-diabetespatienter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den utövar antihyperglykemisk/hypoglykemisk effekt genom att stimulera insulinutsöndringen från bukspottkörteln. Det skulle kunna utvecklas till ett nytt potentiellt terapeutiskt medel för typ 2-diabetespatienter.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid och metanol
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 830-09-1
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.187
MDL-nummer MFCD00004398
InChI-nyckel AFDXODALSZRGIH-QPJJXVBHSA-N
Synonym 4-methoxycinnamic acid, p-methoxycinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl acrylic acid, trans-4-methoxycinnamic acid, 4-methoxycinnamate, para-methoxycinnamic acid, o-methyl-p-coumaric acid, cinnamic acid, p-methoxy, e-3-4-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-methoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 699414
IUPAC-namn (E)-3-(4-metoxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxycinnamic acid
Namnnotering predominantly trans
Smältpunkt 170°C to 173°C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formel vikt 178.18
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxycinnamic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.