Läs mer
4-Metaxiincinnaminsyra, TRC
Produktkod. 30480931
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30480931 1 g
1 options
Produktkod. 30480931 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2621501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxycinnamic Acid
CAS 830-09-1
Molekylformel C10 H10 O3
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, Cinnamic acid, p-methoxy- (6CI,8CI), 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid, 3-(4-Methoxyphenyl)propenoic acid, 4-Methoxycinnamic acid, 4-Methyoxycinnamic acid, 4'-Methoxycinnamic acid, Bernel hydro, NSC 5303, NSC 623437, O-Methyl-p-coumaric acid, p-Methoxycinnamic acid, (EZ)-4-Methoxycinnamic acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O3/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-4+
LEDER COc1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
IUPAC-namn (E)-3-(4-metoxyfenyl)prop-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 178.18
Formel vikt 178.063