Läs mer
4-metoxikumarin, 98 %
Produktkod. 11450274
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450274 25 g 25g
11440274 5 g 5g
11460274 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450274 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13670.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20280-81-3 | C10H8O3 | 176,171 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20280-81-3
Molekylformel C10H8O3
Molekylvikt (g/mol) 176.171
MDL-nummer MFCD00017349
InChI-nyckel MLCMXDYMSAZNPC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 529426
IUPAC-namn 4-metoxikromen-2-on
LEDER COC1=CC(=O)OC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxycoumarin
Smältpunkt 122 °C till 125 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 145960
Synonym 4-methoxycoumarin, 4-methoxycourmarin, 4-methoxy-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one,4-methoxy, 4-methoxy-2h-chromen-2-on, 4-methoxycoumarine, acmc-20amex, coumarin, 4-methoxy
Formel vikt 176.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.