Läs mer
4-Metoxykumarin, TRC
Produktkod. 30479595
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30479595 50 mg
1 options
Produktkod. 30479595 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26536350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxycoumarin
CAS 20280-81-3
Molekylformel C10 H8 O3
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-Methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
InChI formel InChI=1S/C10H8O3/c1-12-9-6-10(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-6H,1H3
LEDER COC1=CC(=O)Oc2ccccc12
IUPAC-namn 4-metoxichromen-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 176.17
Formel vikt 176.0473