Läs mer
4-Metoxykumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxycoumarin |
| CAS | 20280-81-3 |
| Molekylformel | C10 H8 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Methoxy-2H-1-benzopyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O3/c1-12-9-6-10(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-6H,1H3 |
| LEDER | COC1=CC(=O)Oc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-metoxichromen-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vikt | 176.0473 |