Läs mer
4-Methoxycyclohexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxycyclohexanone |
| CAS | 13482-23-0 |
| Molekylformel | C7 H12 O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | p-Methoxycyclohexanone |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h7H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | COC1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC-namn | 4-methoxycyclohexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.17 |
| Formel vikt | 128.0837 |