Läs mer
4'-Methoxyflavonol, MedChemExpress
Produktkod. 16485386
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16485386 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16485386 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111803
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress 4'-Methoxyflavonol is a synthesized flavone/flavonol with 1, 2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) bilayers.
4'-Methoxyflavonol is a synthesized flavone/flavonol with 1, 2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) bilayers.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methoxyflavonol
CAS 6889-78-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H12O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 6.4 mg/mL (23.86 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(O)=C(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=C1C=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 268.26
Formel vikt 268.26
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid