Läs mer
4-Methoxyindole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10705971 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
500mg; Glass bottle
Produktkod.
10705971 500mg; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10705971 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 133905000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyindole
Namnnotering 98%
CAS 4837-90-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Kokpunkt 181°C to 183°C (24.0mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H9NO
MDL-nummer MFCD00009737
Kvantitet 500mg
Beilstein 21, II, 44
Synonym 4-methoxyindole, 1h-indole, 4-methoxy, 4-methoxylindole, 1h-indol-4-yl methyl ether, indole, 4-methoxy, 4-methoxy-indole, zlchem 710, pubchem7433, acmc-1aoxe
InChI-nyckel LUNOXNMCFPFPMO-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC2=C1C=CN2
IUPAC-namn 4-methoxy-1H-indole
Molekylvikt (g/mol) 147.18
PubChem CID 138363
Formel vikt 147.18
Procent renhet 98%