Läs mer
4-metoxiindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11369615
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369615 1 g 1g
11389615 250 mg 250mg
11379615 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11369615 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19069.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 4837-90-5 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4837-90-5
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
MDL-nummer MFCD00009737
InChI-nyckel LUNOXNMCFPFPMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyindole, 1h-indole, 4-methoxy, 4-methoxylindole, 1h-indol-4-yl methyl ether, indole, 4-methoxy, 4-methoxy-indole, zlchem 710, pubchem7433, acmc-1aoxe
PubChem CID 138363
IUPAC-namn 4-metoxi-lH-indol
LEDER COC1=CC=CC2=C1C=CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyindole
Smältpunkt 69 °C till 71 °C
Kokpunkt 181 °C till 183 °C (24 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 122456
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 147.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.