Läs mer
4-Metaxiindol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxyindole |
| CAS | 4837-90-5 |
| Molekylformel | C9H9NO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Methoxy-indole, 4-Methoxy-1H-indole, 4-Methoxyindole |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-3-8-7(9)5-6-10-8/h2-6,10H,1H3 |
| LEDER | COc1cccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC-namn | 4-metoxi-1H-indol |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.17 |
| Formel vikt | 147.0684 |