Läs mer
4-metoxylfenylboronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxylphenylboronic Acid |
| CAS | 5720-07-0 |
| Molekylformel | C7H9BO3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (4-Methoxyphenyl)boronic Acid, (4-Methoxyphenyl)boric Acid, 4-Anisylboronic Acid, [4-(Methyloxy)phenyl]boronic Acid, p-Anisylboronic Acid, p-Methoxybenzeneboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)B(O)O |
| IUPAC-namn | (4-metoxifynenyl)boronsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.96 |
| Formel vikt | 152.0645 |