Läs mer
4-metoxylfenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30467923
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30467923 1 g
1 options
Produktkod. 30467923 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2609451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxylphenylboronic Acid
CAS 5720-07-0
Molekylformel C7H9BO3
Kvantitet 1 g
Synonym (4-Methoxyphenyl)boronic Acid, (4-Methoxyphenyl)boric Acid, 4-Anisylboronic Acid, [4-(Methyloxy)phenyl]boronic Acid, p-Anisylboronic Acid, p-Methoxybenzeneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
LEDER COc1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC-namn (4-metoxifynenyl)boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 151.96
Formel vikt 152.0645