Läs mer
4-Methoxymetanilyl fluoride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10173620 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
10g
25g
Product Code. 10173620
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 148330250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 498-74-8
Molekylformel C7H8FNO3S
Molekylvikt (g/mol) 205.2
MDL-nummer MFCD00007417
InChI-nyckel SESLQGPHIQXYGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxymetanilyl fluoride, 3-amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride, 3-amino-4-methoxy benzene sulphonylfluoride, 3-amino-4-methoxyphenyl fluorosulfone, 3-amino-4-methoxy-benzenesulfonyl fluoride, 3-amino-4-methoxybenzenesulphonyl fluoride, 3-azanyl-4-methoxy-benzenesulfonyl fluoride, benzenesulfonylfluoride, 3-amino-4-methoxy, 3-amino-4-methoxybenzene-1-sulfonyl fluoride, benzenesulfonyl fluoride, 3-amino-4-methoxy
PubChem CID 96952
IUPAC-namn 3-amino-4-methoxybenzenesulfonyl fluoride
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)F)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Methoxymetanilyl fluoride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 60°C to 65°C
Färg Beige to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3OC6H3(NH2)SO2F
Kvantitet 25 g
Beilstein 14, II, 487
Formel vikt 205.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methoxymetanilyl fluoride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.