Läs mer
4-(metoximetyl)bensenboronsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15478368
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478368 5 g 5g
15488368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61795.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 279262-11-2 | C8H11BO3 | 165.983 g/mol
4-(metoximetyl)bensenboronsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-(metoximetyl)bensenboronsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 279262-11-2
Molekylformel C8H11BO3
Molekylvikt (g/mol) 165.983
MDL-nummer MFCD03788426
InChI-nyckel VTNVZXAYRMTKON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxymethyl phenylboronic acid, 4-methoxymethyl phenyl boronic acid, 4-methoxymethylbenzeneboronic acid, 4-methoxymethylphenylboronic acid, 4-methoxymethyl benzeneboronic acid, acmc-1cr68, 4-methoxymethyl-phenylboronic acid, 4-methoxymethylphenyl boronic acid, 4-methoxymethyl-benzene boronic acid
PubChem CID 3723812
IUPAC-namn [4-(metoximetyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)COC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 165.99
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.