Läs mer
4-(metoxymetyl)piperidinhydroklorid
Produktkod. 15447907
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447907 250 mg 250mg
11476690 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51020.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 916317-00-5 | C7H16ClNO | 165,66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 916317-00-5
Molekylformel C7H16ClNO
Molekylvikt (g/mol) 165.66
MDL-nummer MFCD08062602
InChI-nyckel FLRDPZJPRQWKLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxymethyl piperidine hydrochloride, 4-methoxymethyl piperidine hcl, 4-methoxymethyl-piperidine hydrochloride, 4-methoxymethylpiperidine hydrochloride, 4-methoxymethyl-piperidinehydrochloride, acmc-20a6g3, methoxymethylpiperidinehydrochloride, methoxy-4-piperidylmethane, chloride, 4-methoxymethyl piperidinehcl, 4-methoxymethyl piperidinehydrochloride
PubChem CID 17218599
IUPAC-namn 4-(metoximetyl)piperidin;hydroklorid
LEDER Cl.COCC1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 165.66
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.