Läs mer
4-Methoxymethylcyclohexylmethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxymethylcyclohexylmethanol |
| CAS | 98955-27-2 |
| Molekylformel | C9 H18 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-(Methoxymethyl)-cyclohexanemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-11-7-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h8-10H,2-7H2,1H3 |
| LEDER | COCC1CCC(CO)CC1 |
| IUPAC-namn | [4-(methoxymethyl)cyclohexyl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.238 |
| Formel vikt | 158.1307 |