Läs mer
4-Methoxynaphthalen-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxynaphthalen-1-ol |
| CAS | 84-85-5 |
| Molekylformel | C11H10O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Methoxy-1-naphthalenol, 1-Hydroxy-4-methoxynaphthalene, 4-Methoxy-1-naphthol, 4-Methoxy-α-naphthol, C.I. 76620, ET 2111, QS 30, Quino Power MNT, Ursol Grounding Blue BL, Walrycin A |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O2/c1-13-11-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-7,12H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(O)c2ccccc12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.2 |
| Formel vikt | 174.0681 |