Läs mer
4-Methoxynaphthalene-1-carboxylic acid, 98%
Produktkod. 15441639
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15441639 1 g 1g
15451639 5 g 5g
15461639 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441639 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64432.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13041-62-8 | C12H10O3 | 202.209 g/mol
Används vid framställning avα -aryl/pyridinyletanolaminer som selektivaβ 3 adrenerga receptoragonister.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används vid framställning avα -aryl/pyridinyletanolaminer som selektivaβ 3 adrenerga receptoragonister.
Löslighet
Löslig i DMSO och kloroform. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från syror och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13041-62-8
Molekylformel C12H10O3
Molekylvikt (g/mol) 202.209
MDL-nummer MFCD02575372
InChI-nyckel WRQHSQDGYYDRMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-1-naphthoic acid, 4-methoxy-naphthalene-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-methoxy, 1-naphthalenecarboxylicacid, 4-methoxy, 4-methoxynaphthalenecarboxylic acid, ksc181m4d, 4-methoxy-1-naphthalenecarboxylic acid
PubChem CID 765380
IUPAC-namn 4-metoxinaftalen-1-karboxylsyra
LEDER COC1=CC=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxynaphthalene-1-carboxylic acid
Smältpunkt 243°C to 247°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 2099800
Löslighetsinformation Soluble in DMSO and chloroform. Slightly soluble in water.
Formel vikt 202.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.