Läs mer
4-Methoxyphenol-2,3,5,6-d4,OD, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxyphenol-O,2,3,5,6-D5 |
| CAS | 126840-02-6 |
| Molekylformel | C7 D5 H3 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Phen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-methoxy- (9 CI), 4-Methoxyphen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-Methoxyphenol-2,3,5,6,O-d5, Mequinol-d5, 4-Hydroxyanisole-O,2,3,5,6-d5, 4-Methoxyphenol-O,2,3,5,6-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D/hD |
| LEDER | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(OC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-deuteriooxy-6-methoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.168 |
| Formel vikt | 129.0838 g/mol |
| Visa mer |