Läs mer
4-metoxifenol, 98+%
Produktkod. 11462617
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462617 1000 g 1000g
11472617 50 g 50g
11482617 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14845.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1424.37 SEK
    1278.65 SEK / 1000g
    Save 145.72 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 150-76-5 | C7H8O2 | 124,14 g/mol
4-metoxifenol är en aktiv ingrediens och används inom dermatologi. Det används som ett farmaceutiskt läkemedel vid huddepigmentering. Det används som polymerisationshämmare. Till exempel vid radikalpolymerisation av akryalter och styrenmonomerer. Det används också som en mellanprodukt i beredningen agrokemikalier, flytande kristaller. Det fungerar som en stabilisator för formuleringen av bläck, toner och lim. Det används främst som tillsats för textil- och läderindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-metoxifenol är en aktiv ingrediens och används inom dermatologi. Det används som ett farmaceutiskt läkemedel vid huddepigmentering. Det används som polymerisationshämmare. Till exempel vid radikalpolymerisation av akryalter och styrenmonomerer. Det används också som en mellanprodukt i beredningen agrokemikalier, flytande kristaller. Det fungerar som en stabilisator för formuleringen av bläck, toner och lim. Det används främst som tillsats för textil- och läderindustrin.
Löslighet Löslig i
aceton, etylacetat, etanol, eter, bensen och koltetraklorid.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med halogener och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-76-5
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.14
MDL-nummer MFCD00002332
InChI-nyckel NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum
PubChem CID 9015
ChEBI CHEBI:69441
IUPAC-namn 4-metoxifenol
LEDER COC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenol
Smältpunkt 55 °C till 58 °C
Densitet 1.55
Kokpunkt 243 °C till 246 °C
Flampunkt 132 °C (269 °F)
Kvantitet 1000 g
Beilstein 507924
Löslighetsinformation Löslig i aceton, etylacetat, etanol, eter, bensen och koltetraklorid.
Formel vikt 124.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.