Läs mer
4-metoxyfenol, 99 %
Produktkod. 10605562 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10605562 1 kg 1kg
10294930 100 g 100g
10479620 500 g 500g
10012923 5 kg 5kg
15234624 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10605562 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126000010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 150-76-5 | C7H8O2 | 124,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-76-5 , 123-31-9
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.14
MDL-nummer MFCD00002332
InChI-nyckel NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum
PubChem CID 9015
ChEBI CHEBI:69441
IUPAC-namn 4-metoxifenol
LEDER COC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenol
Namnnotering Stabiliserad
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 56,0 °C till 57,0 °C
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 243,0 °C
Flampunkt 133 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Beilstein 06,843
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 40 g/L (25 °C). Andra lösligheter: lätt lösliga i etylacetat, 455g/100g etylalkohol - 426g/100g aceton (25 °C), 70 g/100 g bensen - 3 g/100 g koltetraklorid, (25 °C)
Viskositet 8,5 mPa (65 °C)
Formel vikt 124.14
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxyphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.