Läs mer
4-Methoxyphenol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15891461
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891461 1 kg 1kg
15881461 5 g 5g
15806690 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15891461 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8212331000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-76-5
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 124.14
Specifikationer
Smältpunkt 54°C to 57°C
Densitet 1.55 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 234°C to 246°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00002332
Kvantitet 1 kg
Synonym 4-Methoxyphenol, 1-Hyroxy-4-methoxybenzene, Hydroquinone monomethyl ether, MEHQ, 4-Methoxyphenol