Läs mer
4-metoxyfenoxiättiksyra, 98 %
Produktkod. 11497047
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497047 50 g 50g
11487047 10 g 10g
11407057 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14419.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 1877-75-4 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1877-75-4
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.18
MDL-nummer MFCD00014360
InChI-nyckel BHFSBJHPPFJCOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenoxyacetic acid, 2-4-methoxyphenoxy acetic acid, 4-methoxyphenoxy acetic acid, acetic acid, 4-methoxyphenoxy, p-methoxyphenoxyacetic acid, acetic acid, p-methoxyphenoxy, acetic acid, 2-4-methoxyphenoxy, p-methoxyphenoxy acetic acid, akos bb/0049, rarechem al bo 0321
PubChem CID 74649
IUPAC-namn 2-(4-metoxifenoxi)ättiksyra
LEDER COC1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenoxyacetic acid
Smältpunkt 109 °C till 113 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 1874579
Formel vikt 182.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.