Läs mer
(4-metoxifenyl)(4-piperidyl)metanonhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10263712
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10263712 250 mg 250mg
10160752 1 g 1g
10673445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10263712 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW03999CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 25519-82-8
Molekylformel C13H18ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 255.742
MDL-nummer MFCD00114817
InChI-nyckel BBDTWYQCXXFKDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methoxybenzoyl piperidine hydrochloride, 4-methoxyphenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-methoxyphenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, methanone, 4-methoxyphenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, 4-4-methoxybenzoyl piperidine hcl, 4-4-methoxybenzoyl-piperidine hydrochloride, 4-methoxy-phenyl-piperidin-4-yl-methanone hydrochloride, ksc801q4b, 4-methoxyphenyl-4-piperidyl methanonehcl, 4-methoxyphenyl 4-piperidyl ketone, chloride
PubChem CID 2740587
IUPAC-namn (4-metoxifenyl)-piperidin-4-ylmetanon; hydroklorid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2CCNCC2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methoxyphenyl)(4-piperidyl)methanone hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 255.74
Procent renhet 97%