Läs mer
(4-metoxifenyl)acetonitril, 97 %
Produktkod. 10343382 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10343382 5 g Glasflaska 5g
10317310 25 g Glasflaska 25g
10301574 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10343382 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173760050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 104-47-2 | C9H9NO | 147,177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-47-2
MDL-nummer MFCD00001919
InChI-nyckel PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetonitrile, 2-4-methoxyphenyl acetonitrile, 4-methoxybenzyl cyanide, 4-methoxyphenyl acetonitrile, p-methoxyphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzyl cyanide, anisylacetonitrile, 4-anisyl cyanide, p-methoxybenzeneacetonitrile
PubChem CID 66031
IUPAC-namn 2-(4-metoxifenyl)acetonitril
LEDER COC1=CC=C(C=C1)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methoxyphenyl)acetonitrile
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 8,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kokpunkt 286,0 °C till 287,0 °C
Flampunkt 117 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H9NO
Linjär formel CH3OC6H4CH2CN
Brytningsindex 1.53
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, 191
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 10 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i etylalkohol, etyleter, kloroform, blandbar i isopropanol, aceton, toluen
Molekylvikt (g/mol) 147.18
Formel vikt 147.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (4-Methoxyphenyl)acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P330-Skölj munnen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.