Läs mer
(4-metoxifyneyl)acetonitril, Mikromol™
Beskrivning
(4-metoxifyneyl)acetonitril
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Methoxyphenyl)acetonitrile |
| CAS | 104-47-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (4-Methoxyphenyl)acetonitrile |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C9 H9 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzeneacetonitrile, 4-methoxy-, Acetonitrile, (p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxybenzeneacetonitrile, (4-Methoxyphenyl)acetonitrile, (p-Methoxyphenyl)acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)-4-methoxybenzene, 2-(4-Methoxyphenyl)acetonitrile, 4-Methoxybenzyl cyanide, NSC 96, PAI 106, p-Anisylacetonitrile, p-Methoxybenzeneacetonitrile, p-Methoxybenzyl cyanide, p-Methoxybenzylnitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(CC#N)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-metoxifyneyl)acetonitril |
| Visa mer |