Läs mer
(4-metoxifyrenyl) hydrazin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30470710
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30470710 25 g
1 options
Produktkod. 30470710 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26588025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride
CAS 19501-58-7
Molekylformel C7H10N2O . HCl
Kvantitet 25 g
Synonym (4-Methoxyphenyl)-hydrazine Hydrochloride, (4-Methoxyphenyl)-hydrazine Monohydrochloride, (p-Methoxyphenyl)-hydrazine Hydrochloride, (p-Methoxyphenyl)-hydrazine Monohydrochloride, (p-Methoxyphenyl)hydrazinium Chloride, 1-(p-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, N-(4-Methoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride, [4-(Methyloxy)phenyl]hydrazine monohydrochloride, p-Anisylhydrazine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O.ClH/c1-10-7-4-2-6(9-8)3-5-7;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
LEDER Cl.COc1ccc(NN)cc1
IUPAC-namn (4-metoxyfenyl) hydrazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 174.63
Formel vikt 174.056