Läs mer
4-metoxyfenylisocyanat, 98 %
Produktkod. 11492828
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492828 5 g 5g
11402838 25 g 25g
11412838 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16805.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 5416-93-3 | C8H7NO2 | 149,149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5416-93-3
Molekylformel C8H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 149.149
MDL-nummer MFCD00002026
InChI-nyckel FMDGXCSMDZMDHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenyl isocyanate, 4-methoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-methoxy, p-anisyl isocyanate, p-methoxyphenyl isocyanate, isocyanic acid, p-methoxyphenyl ester, unii-c50o5096nc, 1-isocyanato-4-methoxy-benzene, 4-methoxybenzenisocyanate, 4-methoxyisocyanatobenzene
PubChem CID 79443
IUPAC-namn 1-isocyanato-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenyl isocyanate
Densitet 1.151
Kokpunkt 119 °C till 120 °C (20 mmHg)
Flampunkt 98 °C (208 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.547
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 471920
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 149.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.