Läs mer
4-metoxifenylisocyanat, 99 %
Produktkod. 10657352 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10657352 5 g Glasflaska 5g
10733411 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10657352 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218760050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5416-93-3 | C8H7NR2 | 149,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5416-93-3
Molekylformel C8H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 149.15
MDL-nummer MFCD00002026
InChI-nyckel FMDGXCSMDZMDHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenyl isocyanate, 4-methoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-methoxy, p-anisyl isocyanate, p-methoxyphenyl isocyanate, isocyanic acid, p-methoxyphenyl ester, unii-c50o5096nc, 1-isocyanato-4-methoxy-benzene, 4-methoxybenzenisocyanate, 4-methoxyisocyanatobenzene
PubChem CID 79443
IUPAC-namn 1-isocyanato-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenyl isocyanate
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.1500g/mL, 1.15
Kokpunkt 106°C to 110°C (16.0 mmHg)
Flampunkt 98°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4NCO
Brytningsindex 1.5450 to 1.547
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, 487
Formel vikt 149.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxyphenyl isocyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.