Läs mer
4-Methoxyphenyl isothiocyanate, 98%
Produktkod. 11458236
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458236 50 g 50g
11394699 2 g 2g
11448236 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15331.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2284-20-0 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
4-metoxifenylisotiocyanat har använts vid syntesen av 3-bensyl-2-(4-metoxifenyl)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]kinazolin-9-on och 2-{[4-amino-3-(4-metylfenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-lH-l,2,4-triazol-l-yl]acetyl}-N-arylhydrazinkarbotioamider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-metoxifenylisotiocyanat har använts vid syntes av
3-bensyl-2-(4-metoxifenyl)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]kinazolin-9-on och 2-{[4-amino-3-(4-metylfenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-lH-l,2,4-triazol-l-yl]acetyl}-N-arylhydrazinkarbotioamider.
Löslighet Det hydrolyserar
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, alkoholer och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2284-20-0
Molekylformel C8H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 165.21
MDL-nummer MFCD00011676
InChI-nyckel VRPQCVLBOZOYCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methoxy-benzene, p-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-methoxy, isothiocyanic acid 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxybenzenisothiocyanate, 4-isothiocyanatoanisole, acmc-1ccqx, p-methoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 75293
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenyl isothiocyanate
Smältpunkt 18°C to 20°C
Densitet 1.196
Kokpunkt 279°C to 281°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.6489
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 606967
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation It hydrolyzes in water.
Formel vikt 165.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.