Läs mer
4-metoxifenylacetamid, TRC
Produktkod. 30482691
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30482691 500 mg
1 options
Produktkod. 30482691 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM220175500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenylacetamide
CAS 6343-93-7
Molekylformel C9 H11 N O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 4-Methoxyphenylacetamide
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,11)
LEDER COc1ccc(CC(=O)N)cc1
IUPAC-namn 2-(4-metoxifyneny)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 165.189
Formel vikt 165.079