Läs mer
4-metoxifenylacetamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxyphenylacetamide |
| CAS | 6343-93-7 |
| Molekylformel | C9 H11 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Methoxyphenylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,11) |
| LEDER | COc1ccc(CC(=O)N)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-metoxifyneny)acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.189 |
| Formel vikt | 165.079 |