Läs mer
4-metoxifynetytiksyra, TRC
Produktkod. 30483298
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30483298 25 g
1 options
Produktkod. 30483298 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26578025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenylacetic Acid
CAS 104-01-8
Molekylformel C9H10O3
Kvantitet 25 g
Synonym (p-Methoxyphenyl)acetic Acid, (4-Methoxyphenyl)acetic Acid, 2-(4-Methoxyphenyl)acetic Acid, 2-(p-Anisyl)acetic Acid, 2-(p-Methoxyphenyl)acetic Acid, 4-Methoxybenzeneacetic Acid, Homoanisic acid, NSC 27799, NSC 65597, p-Anisylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
LEDER COc1ccc(CC(=O)O)cc1
IUPAC-namn 2-(4-metoxifenyl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.063