Läs mer
4-metoxyfenylaceton, 97+%
Produktkod. 11434644
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434644 25 g 25g
11444644 100 g 100g
11450723 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434644 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13209.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 122-84-9 | C10H12O2 | 164,204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-84-9
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.204
MDL-nummer MFCD00008773
InChI-nyckel WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
PubChem CID 31231
IUPAC-namn 1-(4-metoxifenyl)propan-2-on
LEDER CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenylacetone
Densitet 1.069
Kokpunkt 266°C to 268°C
Flampunkt 101°C (213°F)
Brytningsindex 1.525
Kvantitet 25 g
Beilstein 2044332
Formel vikt 164.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.