Läs mer
4-metoxifenylaceton, 98+%
Produktkod. 10134160 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10134160 50 g Glasflaska 50g
10603183 5 g Glasflaska 5g
10006403 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10134160 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 189800500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 122-84-9 | C10H12O2 | 164,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-84-9
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.2
MDL-nummer MFCD00008773
InChI-nyckel WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
PubChem CID 31231
IUPAC-namn 1-(4-metoxifenyl)propan-2-on
LEDER CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenylacetone
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Grön-gul till gul
Densitet 1.0670g/mL, 1.067
Kokpunkt 266°C to 268°C
Flampunkt 135°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4CH2COCH3
Brytningsindex 1.5200 to 1.53
Kvantitet 50 g
Beilstein 08, IV, 460
Formel vikt 164.2
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.