Läs mer
4-metoxifenylaceton, Mikromol™
Beskrivning
4-metoxifenylaceton
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Methoxyacetophenone |
| CAS | 100-06-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4'-Methoxyacetophenone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C9 H10 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Methoxyphenylacetone, Mebeverine Hydrochloride Imp. A (Pharmeuropa) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(4-metoxifyneny)etanon |
| Visa mer |