Läs mer
4-metoxifenylacetonitril, 98 %
Produktkod. 11427337
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427337 100 g 100g
11417337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11427337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15056.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104-47-2 | C9H9NO | 147,177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-47-2
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
MDL-nummer MFCD00001919
InChI-nyckel PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetonitrile, 2-4-methoxyphenyl acetonitrile, 4-methoxybenzyl cyanide, 4-methoxyphenyl acetonitrile, p-methoxyphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzyl cyanide, anisylacetonitrile, 4-anisyl cyanide, p-methoxybenzeneacetonitrile
PubChem CID 66031
IUPAC-namn 2-(4-metoxifenyl)acetonitril
LEDER COC1=CC=C(C=C1)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenylacetonitrile
Smältpunkt 8 °C
Densitet 1.085
Kokpunkt 285 °C till 287 °C
Flampunkt 117 °C (242 °F)
Brytningsindex 1.53
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 509162
Formel vikt 147.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.