Läs mer
4-Methoxyphenylacetyl chloride, 98%
Produktkod. 10415302 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10415302 2 g Glass bottle 2g
10714953 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10415302 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368930020
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 4693-91-8 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4693-91-8
Molekylformel C9H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 184.62
MDL-nummer MFCD00075474
InChI-nyckel CXJOONIFSVSFAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetyl chloride, 2-4-methoxyphenyl acetyl chloride, benzenacetyl chloride, 4-methoxy, benzeneacetyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxyphenylacetylchloride, p-methoxyphenyl acetyl chloride, p-methoxyphenylacetyl chloride, acmc-1aso1, 4-methoxyphenylacetylchlorid, 4-methoxybenzeneacetyl chloride
PubChem CID 2734688
IUPAC-namn 2-(4-methoxyphenyl)acetyl chloride
LEDER COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenylacetyl chloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Densitet 1.2080g/mL, 1.208
Kokpunkt 143.0°C (10.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3OC6H4CH2COCl
Brytningsindex 1.5390 to 1.5410
Kvantitet 2 g
Beilstein 10, III, 434
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 184.62
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxyphenylacetyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.