Läs mer
4-metoxifenylacetylen, 98 %
Produktkod. 11366779
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366779 5 g 5g
11356779 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366779 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26283.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 768-60-5 | C9H8O | 132,162 g/mol
4-etynylanisol användes i syntesen av fotoluminescerande 1,2-dihydrofosfininer via en [4 + 2] cykloaddition. Tillsammans med en arylboronsyra och natriumazid i en kopparkatalyserad, trekomponentsyntes av trisubstituerade 1,2,4-triazoler. I en studie av en guld(III)-katalyserad hydroaminering av alkyner som leder till N-vinylindoler3.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-etynylanisol användes i syntesen av fotoluminescerande 1,2-dihydrofosfininer via en [4 + 2] cykloaddition. Tillsammans med en arylboronsyra och natriumazid i en kopparkatalyserad, trekomponentsyntes av trisubstituerade 1,2,4-triazoler. I en studie av en guld(III)-katalyserad hydroaminering av alkyner som leder till N-vinylindoler3.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i kloroform, aceton, diklormetan och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 768-60-5
Molekylformel C9H8O
Molekylvikt (g/mol) 132.162
MDL-nummer MFCD00168815
InChI-nyckel KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
PubChem CID 251020
IUPAC-namn 1-etynyl-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenylacetylene
Smältpunkt 27 °C till 29 °C
Densitet 1.019
Kokpunkt 87 °C till 91 °C (11 mmHg)
Flampunkt 82 °C (180 °F)
Brytningsindex 1.563
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i kloroform, aceton, diklormetan och metanol.
Formel vikt 132.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.