Läs mer
4-metoxifenylacetylen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxyphenylacetylene |
| CAS | 768-60-5 |
| Molekylformel | C9 H8 O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h1,4-7H,2H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C#C |
| IUPAC-namn | 1-etynyl-4-metoxibensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vikt | 132.0575 |