Läs mer
4-metoxifenylglyoxalhydrat, 95 %, torr viktbas
Produktkod. 11399136
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399136 1 g 1g
11309146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20274.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16208-17-6 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16208-17-6
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.18
MDL-nummer MFCD00234534
InChI-nyckel NLUFPYPVEHQAQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-4-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12129, acmc-20ai17, 4-methoxyphenyl glyoxal hydrate, p-methoxyphenylglyoxal monohydrate, 2-4-methoxyphenyl-2-oxoethanal, hydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-4-methoxyphenyl, 4-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-4-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
PubChem CID 15556730
IUPAC-namn 2-(4-metoxifenyl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Smältpunkt 104 °C till 111 °C
Kokpunkt 145 °C till 147 °C (13 mmHg)
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Kvantitet 1 g
Beilstein 606701
Formel vikt 164.16 (Vattenfattig)
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.