Läs mer
4-metoxifenylglyoxalhydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxyphenylglyoxal Hydrate |
| CAS | 16208-17-6 |
| Molekylformel | C9 H10 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8(10)9(11)12/h2-5,9,11-12H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C(=O)C(O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dihydroxy-1-(4-metoxifyrenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.1733 |
| Formel vikt | 182.0579 |