Läs mer
4-metoxifenylglyoxalhydrat, TRC
Produktkod. 30478197
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478197 100 mg
30464711 500 mg
30472658 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30478197 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM220475100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenylglyoxal Hydrate
CAS 16208-17-6
Molekylformel C9 H10 O4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8(10)9(11)12/h2-5,9,11-12H,1H3
LEDER COc1ccc(cc1)C(=O)C(O)O
IUPAC-namn 2,2-dihydroxy-1-(4-metoxifyrenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 182.1733
Formel vikt 182.0579