Läs mer
4-Metaxifenylhydrazin hydroklorid, 98 %
Produktkod. 10275640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10275640 10 g Glasflaska 10g
10321384 1 g Glasflaska 1g
10732591 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10275640 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166490100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 19501-58-7 | C7H10N2O·ClH | 174,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19501-58-7
Molekylformel C7H10N2O·ClH
Molekylvikt (g/mol) 174.63
MDL-nummer MFCD00012945
InChI-nyckel FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-anisylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine hcl, p-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine.hcl, 1-4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, p-anisylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinoanisole hydrochloride, hydrazine, 4-methoxyphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 2723904
IUPAC-namn (4-metoxifenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 153°C to 154°C
Färg Rosa till lila
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4NHNH2·HCl
Kvantitet 10 g
Beilstein 15, 597
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 174.63
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.