Läs mer
4-Metaxifenylhydrazin hydroklorid, 98 %
Produktkod. 11382356
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382356 100 g 100g
11362356 5 g 5g
11372356 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11382356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06076.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 19501-58-7 | C7H11ClN2O | 174,628 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19501-58-7
Molekylformel C7H11ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 174.628
MDL-nummer MFCD00012945
InChI-nyckel FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-anisylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine hcl, p-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine.hcl, 1-4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, p-anisylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinoanisole hydrochloride, hydrazine, 4-methoxyphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 2723904
IUPAC-namn (4-metoxifenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∽161 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 3566583
Formel vikt 174.63
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.